Learn More
N2-Methyl-2'-desoxyguanosin, TRC
Artikelnummer. 30480161
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480161 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480161 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29303525MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N2-Methyl-2'-deoxyguanosine
CAS 19916-77-9
Summenformel C11H15N5O4
Menge 25 mg
Synonym 2'-Deoxy-N-methylguanosine, INX 09146, N-Methyl-2'-deoxyguanosine
InChI-Formel InChI=1S/C11H15N5O4/c1-12-11-14-9-8(10(19)15-11)13-4-16(9)7-2-5(18)6(3-17)20-7/h4-7,17-18H,2-3H2,1H3,(H2,12,14,15,19)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](N(C=N2)C3=C2C(NC(NC)=N3)=O)C[C@@H]1O
IUPAC-Name 9-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-(methylamino)-1H-purin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 281.27
Formelmasse 281.1124