Learn More
N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334242
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10334242 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10602643 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334242 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD05460DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 25366-22-7
Summenformel C4H4F3N3S
Molekulargewicht (g/mol) 183.15
MDL-Nummer MFCD00042321
InChI-Schlüssel ARAFQFMXQDBEPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-methylamino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, n2-methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-methylamino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, n-methyl-5-trifluoromethyl, 1,3,4-thiadiazol-2-amine,n-methyl-5-trifluoromethyl, methyl 5-trifluoromethyl 1,3,4-thiadiazol-2-yl amine, maybridge1_002895, methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4 thiadiazol-2-yl-amine
PubChem CID 2775323
IUPAC-Name N-Methyl-5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amin
SMILES CNC1=NN=C(S1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 183.16
Reinheit (%) 97%