missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N2,N2-Dimethylguanosine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497477
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16497477 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16497477 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113137

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress N2,N2-Dimethylguanosine is an urinary nucleoside, a primary degradation product of tRNA.

N2,N2-Dimethylguanosine is an urinary nucleoside, a primary degradation product of tRNA.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N2,N2-Dimethylguanosine
CAS 2140-67-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H17N5O5
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 15 mg/mL (48.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N(C)C)NC3=O)O1)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 311.29
Formelmasse 311.29
Reinheit (%) 99.31%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.