Learn More
N2-t-Boc-N6-(Biotinamido-6-N-caproylamido)lysin, TRC
Artikelnummer. 30340162
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340162 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340162 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB64250050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N2-t-Boc-N6-(biotinamido-6-N-caproylamido)lysine
CAS 102910-26-9
Summenformel C27 H47 N5 O7 S
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H47N5O7S/c1-27(2,3)39-26(38)30-19(24(35)36)12-8-10-16-29-20(33)13-5-4-9-15-28-21(34)14-7-6-11-18-17-40-23-22(18)31-25(37)32-23/h18-19,22-23H,4-17H2,1-3H3,(H,28,34)(H,29,33)(H,30,38)(H,35,36)(H2,31,32,37)/t18-,19+,22-,23+/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1CS[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-6-[6-[5-[(3aS,6S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,5,6,6a-hexahydrothieno[2,3-d]imidazol-6-yl]pentanoylamino]hexanoylamino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 585.76
Formelmasse 585.3196