Learn More
Macherey-Nagel™ N20 Aluminiumverschlüsse
Artikelnummer. 10528271 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gold
Silber
Septum:
Ausgeformtes Septum Butyl /PTFE grau
Butyl dunkelgrau / PTFE grau (nur mittig laminiert, typische Bezeichnung Pharma-Fix)
Butyl dunkelgrau/PTFE grau*
Butyl dunkelgrau/PTFE grau, fertig montiert
Silikon weiß/PTFE beige
Stopfen aus Butyl, grau, unmontiert (separate Teile)
Farbe (Dichtung):
Dunkelgrau
Grau
Weiß/Beige
Produkttyp:
Bördelkappe mit Druckentlastung
Bördelkappe zum komplett Abreißen
Bördelverschluss
Bördelverschluss zum Abreißen in der Mitte
Crimpverschluss
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 10528271
Marke: Macherey-Nagel™ 70233
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum sicheren Verschließen von Fläschchen mithilfe verschiedener Bördelverschlüsse. Die Macherey-Nagel™ N20 Verschlüsse aus Aluminium werden mit einer Vielzahl an Verschlussarten und Septumwerkstoffen geliefert.
    • Kappen mit abreißbarem Mittelteil oder komplett abreißbare Kappen N 20
    • Crimpkappen N 20 aus Bimetall
    • für den Gebrauch mit Autosamplern mit magnetischem Transportsystem–
    • Crimpkappen aus Bimetall zum praktischen Eindrücken.
    • Alle oben stehend aufgeführten Verschlüsse sind mit Silikon/PTFE-Septen sowie Butyl/PTFE-Septen in verschiedenen Versionen lieferbar.
    • Anwendungen über 120 °C benötigen Silikon/PTFE-Septen.
    • Einzelne Septen, Stopfen sowie PE-Kappen N 20 sind ebenfalls lieferbar.
    • Manuelle und elektronische Eindrückwerkzeuge N 20 vervollständigen dieses Produktsortiment
Spezifikation
Farbe (Dichtung) Dunkelgrau
Farbe Gold
Material Aluminium, Butyl, PTFE
Septum Butyl dunkelgrau/PTFE grau*
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 3 mm
Produkttyp Bördelverschluss zum Abreißen in der Mitte