Learn More
Macherey-Nagel™ N20 Aluminiumverschlüsse
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gold
Silber
Septum:
Ausgeformtes Septum Butyl /PTFE grau
Butyl dunkelgrau / PTFE grau (nur mittig laminiert, typische Bezeichnung Pharma-Fix)
Butyl dunkelgrau/PTFE grau*
Butyl dunkelgrau/PTFE grau, fertig montiert
Silikon weiß/PTFE beige
Stopfen aus Butyl, grau, unmontiert (separate Teile)
Farbe (Dichtung):
Dunkelgrau
Grau
Weiß/Beige
Typ:
Bördelkappe mit Druckentlastung
Bördelkappe zum komplett Abreißen
Bördelverschluss
Bördelverschluss zum Abreißen in der Mitte
Crimpverschluss
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Beschreibung
- Kappen mit abreißbarem Mittelteil oder komplett abreißbare Kappen N 20
- Crimpkappen N 20 aus Bimetall
- für den Gebrauch mit Autosamplern mit magnetischem Transportsystem–
- Crimpkappen aus Bimetall zum praktischen Eindrücken.
- Alle oben stehend aufgeführten Verschlüsse sind mit Silikon/PTFE-Septen sowie Butyl/PTFE-Septen in verschiedenen Versionen lieferbar.
- Anwendungen über 120 °C benötigen Silikon/PTFE-Septen.
- Einzelne Septen, Stopfen sowie PE-Kappen N 20 sind ebenfalls lieferbar.
- Manuelle und elektronische Eindrückwerkzeuge N 20 vervollständigen dieses Produktsortiment
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | Weiß/Beige |
| Farbe | Silber |
| Material | Aluminium, PTFE, Silikon |
| Septum | Silikon weiß/PTFE beige |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |
| Typ | Bördelverschluss |