Beschreibung
- Kappen mit abreißbarem Mittelteil oder komplett abreißbare Kappen N 20
- Crimpkappen N 20 aus Bimetall
- für den Gebrauch mit Autosamplern mit magnetischem Transportsystem–
- Crimpkappen aus Bimetall zum praktischen Eindrücken.
- Alle oben stehend aufgeführten Verschlüsse sind mit Silikon/PTFE-Septen sowie Butyl/PTFE-Septen in verschiedenen Versionen lieferbar.
- Anwendungen über 120 °C benötigen Silikon/PTFE-Septen.
- Einzelne Septen, Stopfen sowie PE-Kappen N 20 sind ebenfalls lieferbar.
- Manuelle und elektronische Eindrückwerkzeuge N 20 vervollständigen dieses Produktsortiment
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | Dunkelgrau |
| Farbe | Gold |
| Material | Aluminium, Butyl, PTFE |
| Septum | Butyl dunkelgrau/PTFE grau* |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |
| Produkttyp | Bördelverschluss zum Abreißen in der Mitte |