Learn More
N33-TEG-COOH, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495146
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495146 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16495146 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY108370
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress N33-TEG-COOH (N3-TEG-COOH) is a PEG-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.
N33-TEG-COOH (N3-TEG-COOH) is a PEG-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N33-TEG-COOH
CAS 201467-81-4
Farbe Colorless
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H19N3O6
Menge 100 mg
Synonym N3-TEG-COOH 14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanoic acid
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 100 mg/mL (360.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (360.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)COCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
Molekulargewicht (g/mol) 277.27
Formelmasse 277.27
Reinheit (%) 96.0%
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death