Learn More
N3PT, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497086
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16497086 100 mg -
16497028 10 mg -
16459577 5 mg -
16413087 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497086 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16339
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress N3PT(N3-pyridyl thiamine) is a potent and selective transketolase(TKT) inhibitor (IC50= 22 nM for Apo-TK) both in vitro and in vivo.
N3PT(N3-pyridyl thiamine) is a potent and selective transketolase(TKT) inhibitor (IC50= 22 nM for Apo-TK) both in vitro and in vivo.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N3PT
CAS 13860-66-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H19Cl2N3OS
Menge 100 mg
Synonym N3-pyridyl thiamine
Löslichkeitsinformationen DMSO : 2.86 mg/mL (8.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC2=CC=C(C)N=C2N.[H]Cl.[Cl-]
Molekulargewicht (g/mol) 336.28
Formelmasse 336.28
Reinheit (%) 98.98%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death