Learn More
N4,5-Dimethyldeoxycytidin, TRC
Artikelnummer. 30380361
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30380361 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380361 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4681001MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N4,5-Dimethyldeoxycytidine
CAS 25406-44-4
Summenformel C11H17N3O4
Menge 1 mg
Synonym 2'-Deoxy-N,5-dimethyl-cytidine (6CI,7CI,8CI,9CI)
InChI-Formel InChI=1S/C11H17N3O4/c1-6-4-14(11(17)13-10(6)12-2)9-3-7(16)8(5-15)18-9/h4,7-9,15-16H,3,5H2,1-2H3,(H,12,13,17)/t7-,8+,9+/m0/s1
SMILES CNC1=NC(=O)N(C=C1C)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
Molekulargewicht (g/mol) 255.27
Formelmasse 255.1219