Learn More
N4-Acetylsulfadimidin (N4-Acetylsulfamethazin), Mikromol™
Product Code. 30462246
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30462246 4 x 25 mg -
17992666 25 mg 25 Milligramm
17971176 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30462246 Supplier Mikromol Supplier No. MM1311.0700254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N4-Acetylsulfadimidin (N4-Acetylsulfamethazin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Acetyl Sulfamethazine
CAS 100-90-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Acetyl Sulfamethazine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H16 N4 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, Acetanilide, 4'-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]- (6CI,7CI,8CI), Acetanilide, p-(4,6-dimethyl-2-pyrimidylsulfamyl)- (4CI), 4'-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]acetanilide, Acetylsulfadimidine, Acetylsulfamethazine, N-Acetylsulfamethazine, N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, N4-Acetylsulfadimidine, N4-Acetylsulfamethazine, N4-Acetylsulmet, Sulfamethazine-N4-acetyl
InChI-Formel InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-9-8-10(2)16-14(15-9)18-22(20,21)13-6-4-12(5-7-13)17-11(3)19/h4-8H,1-3H3,(H,17,19)(H,15,16,18)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nc(C)cc(C)n2
IUPAC-Name N-[4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 320.37
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 320,0943 g/mol