missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals N4-Benzoylzytidin, 99 %

Artikelnummer. p-7043151
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15467079 5 g 5 Gramm
15477079 10 g 10 Gramm
15487079 25 g 25 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15467079

Marke: Thermo Scientific Chemicals J65790.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 13089-48-0 | C16H17N3O6 | 347.33 g/mol

N-Benzoylcytidine is a useful building block for oligoribonucleotide synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
N-Benzoylzytidin ist ein nützlicher Baustein für die Oligoribonukleotid-Synthese.

Löslichkeit
Löslich in 1N NaOH bei 10 mg/ml. Auch in Methanol oder DMSO löslich

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13089-48-0
Summenformel C16H17N3O6
Molekulargewicht (g/mol) 347.33
MDL-Nummer MFCD00010572,MFCD01457402
InChI-Schlüssel BNXBRFDWSPXODM-UHFFFAOYNA-N
Synonym n6-benzoylcytidine, n-1-2r,4r,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-2-oxopyrimidin-4-yl benzamide
PubChem CID 133611947
IUPAC-Name N-{1-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl}benzamide
SMILES OCC1OC(C(O)C1O)N1C=CC(NC(=O)C2=CC=CC=C2)=NC1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N4-Benzoylcytidine
Schmelzpunkt 230°C to 234°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1N NaOH at 10mg/ml; Also soluble in methanol or DMSO
Optische Drehung +55° (c=0.1 in Methanol)
Formelmasse 347.32
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.