Learn More
N6-(4-Methoxybenzyl)adenosin, TRC
Artikelnummer. 30457241
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457241 5 mg -
30452799 1 mg -
30452547 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457241 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT5403055MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23666-24-2
Summenformel C18H21N5O5
Molekulargewicht (g/mol) 387.39
Synonym N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]adenosine, N6-(4-Methoxybenzyl)adenosine, N-(p-Methoxybenzyl)-adenosine, N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-adenosine, 6-(4-Hydroxybenzylamino)-9-ß-D-ribofuranosylpurine
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-(Hydroxymethyl)-5-[6-[(4-Methoxyphenyl)methylamino]Purin-9-yl]Oxol-3,4-Diol
SMILES COc1ccc(CNc2ncnc3c2ncn3[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]4O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N6-(4-Methoxybenzyl)adenosine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H21N5O5/c1-27-11-4-2-10(3-5-11)6-19-16-13-17(21-8-20-16)23(9-22-13)18-15(26)14(25)12(7-24)28-18/h2-5,8-9,12,14-15,18,24-26H,6-7H2,1H3,(H,19,20,21)/t12-,14+,15+,18-/m1/s1
Formelmasse 387.1543