Learn More
Thermo Scientific Chemicals N6-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-fluoro-2'-desoxyadenosin-3'-(2-cyanoethyldiisopropylphosphoramimit), 98 %
Catalog Number 15484455
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N6-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-fluoro-2'-deoxyadenosine-3'-(2-cyanoethyl diisopropylphosp
CAS 136834-22-5
Farbe Weiß
Summenformel C47H51FN7O7P
MDL-Nummer MFCD12912392
Menge 1 g
Synonym 2r,3r,4r,5r-5-6-benzamido-9h-purin-9-yl-2-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-fluorotetrahydrofuran-3-yl 2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidite, dmt-2'fluoro-da bz phosphoramidite, dmt-2'fluoro-da bz phosphoramidite, configured for abi, dmt-2'fluoro-da bz phosphoramidite, configured for perkinelmer, configured for polygen, 2'-f-bz-ra, dmt-2'fluoro-da bz amidite, 2'-fluoro-n6-bz-5'-o-dmt-2'-da-3'-ce-phosphoramidite, dmt-2'fluoro-da bz phosphoramidite, configured for ??kta r and oligopilot r, n-9-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-2-cyanoethoxy diisopropylamino phosphanyl oxy-3-fluorooxolan-2-yl purin-6-yl benzamide, n-benzoyl-5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-2'-fluoroadenosine 3'-2-cyanoethyl n,n-bis 1-methylethyl phosphoramidite
InChI-Schlüssel NZDMBUCNULHYQM-JRJFZAHINA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O[C@@H]1[C@@H](COP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)O[C@H]([C@@H]1F)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
IUPAC-Name N-[9-[(2R,3R,4R,5R)-5-[[Bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-[2-cyanoethoxy-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]oxy-3-fluoroxolan-2-yl]purin-6-yl]benzamid
Molekulargewicht (g/mol) 875.94
PubChem CID 12042896
Formelmasse 875.92
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver