Learn More
N6-Etheno 2'-deoxyadenosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427227
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16427227 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16427227 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111646
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress N6-Etheno 2'-deoxyadenosine is a reactive oxygen species (ROS)/reactive nitrogen species (RNS)-induced DNA oxidation product, used as a biomarker to evaluate chronic inflammation and lipid peroxidation in animal or human tissues.
N6-Etheno 2'-deoxyadenosine is a reactive oxygen species (ROS)/reactive nitrogen species (RNS)-induced DNA oxidation product, used as a biomarker to evaluate chronic inflammation and lipid peroxidation in animal or human tissues.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N6-Etheno 2'-deoxyadenosine
CAS 68498-25-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H13N5O3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 7.14 mg/mL (25.94 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O[C@@H](C1)[C@@H](CO)O[C@H]1N(C=N2)C3=C2C4=NC=CN4C=N3
Molekulargewicht (g/mol) 275.26
Formelmasse 275.26
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus