missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N6-methyladenosine (m6A) Antibody (17-3-4-1), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-50525PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
N6-methyladenosine (m6A) Monoclonal antibody specifically detects N6-methyladenosine (m6A) in Human, Mouse, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Dot Blot
Spezifikation
| N6-methyladenosine (m6A) | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 λ |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Dot Blot | |
| 17-3-4-1 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Dot Blot | |
| (-)-6-(Methylamino)purine riboside, N(6)-Methyladenosine, N-Methyladenosine | |
| Hapten N6-methyladenosine-5'-mono-phosphate conjugated to BSA of all N6-methyladenosine | |
| 0.1 mL | |
| Epigenetics, metabolism | |
| Human, Mouse, Yeast | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur