missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N6-Trifluoracetyl-L-lysin-N-carboxyanhydrid, TRC

Artikelnummer. 30457283
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457283 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30457283 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT78853010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemischer Name oder Material N6-Trifluoroacetyl-L-lysine N-Carboxyanhydride
CAS 42267-27-6
Summenformel C9 H11 F3 N2 O4
Menge 10 g
Synonym Acetamide','N-[4-[(4S)-2,5-dioxo-4-oxazolidinyl]butyl]-2,2,2-trifluoro-, Acetamide','N-[4-(2,5-dioxo-4-oxazolidinyl)butyl]-2,2,2-trifluoro-','(S)-, N-[4-[(4S)-2,5-Dioxo-4-oxazolidinyl]butyl]-2,2,2-trifluoroacetamide, N-Trifluoroacetyl-L-lysine N-carboxyanhydride, Nε-Trifluoroacetyl-L-lysine N-carboxyanhydride
InChI-Formel InChI=1S/C9H11F3N2O4/c10-9(11,12)7(16)13-4-2-1-3-5-6(15)18-8(17)14-5/h5H,1-4H2,(H,13,16)(H,14,17)/t5-/m0/s1
SMILES FC(F)(F)C(=O)NCCCC[C@@H]1NC(=O)OC1=O
IUPAC-Name N-[4-[(4S)-2,5-Dioxo-1,3-oxazolidin-4-yl]butyl]-2,2,2-trifluoracetamid
Molekulargewicht (g/mol) 268.19
Formelmasse 268.0671
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.