Learn More
N6-Trifluoracetyl-L-lysin, TRC
Artikelnummer. 30456466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456466 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456466 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT78850010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N6-Trifluoroacetyl-L-lysine
CAS 10009-20-8
Summenformel C8H13F3N2O3
Menge 10 g
Synonym N6-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-L-lysine, N6-(Trifluoroacetyl)lysine, Nepsilon-Trifluoroacetyl-L-lysine, Nω-(Trifluoroacetyl)-L-lysine
InChI-Formel InChI=1S/C8H13F3N2O3/c9-8(10,11)7(16)13-4-2-1-3-5(12)6(14)15/h5H,1-4,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t5-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-6-[(2,2,2-trifluoracetyl)amino]hexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 242.2
Formelmasse 242.0878