Learn More
Honeywell™ N7700 Atemschutz-Halbmaske Twin
Artikelnummer. 15846845
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15846845 S 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15846845 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. N65770031
Menge Preis
1 39.97 € / 1 Stück
12 34.67 € / 1 Stück
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die N7700 Hochleistungs-Halbmasken mit Doppelfilter sind leicht und haben ein flaches ergonomisches Design für eine gute Passform und Tragekomfort. Der einzigartige Kopfbügel und die gabelförmige Halterung sorgen für eine einfache Einstellung. Die konturierte Umkehrdichtung bietet eine hervorragende Gesichtsabdichtung, die nicht unangenehm ist.
  • PSA-Kategorie III
  • EN 140, CE-Zert. 250 – 7700 Atemschutz – Dez 2007
  • Maske zu 100 % aus hypoallergenem Silikon – höchster Tragekomfort
  • Einheit mit Vier-Punkt-Gurtsystem und Nackengurt – das anwenderfreundliche, ergonomische Design und das verbesserte Aufhängungssystem passen perfekt auf den Kopf und bieten ein hohes Maß an Komfort.
  • Weniger Totluftraum – weniger Rückatmung ausgeatmeter Luft
  • Schnelle Demontage und Reinigung, mit austauschbaren Teilen – einfache Wartung
  • Mit dem erstklassigen Ausatemventil kann mehr Atemluft ausgeatmet werden – Mitarbeiter profitieren vom kühlenden, bequemen Tragekomfort
  • Variable Dicke im Dichtungsbereich passt sich der Nasenbrücke an – zusätzlicher Tragekomfort und optimale Passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PSA-Kat. III, EN 140:
Zertifizierungen (EN) EN 140
Anschlusstyp Rd40-Gewinde
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp Klasse 1
Produkttyp Halbgesichts-Atemgerät
Größe S
Mit Ausatemventil Ja
Material der Schutzmaske 100 % Silikon
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labors, Pharmaindustrie – Exposition gegenüber Aerosolen, die Bakterien oder Viren enthalten, Handhabung von Pulvern, Reinräume, Öl- und Gasindustrie – Umgang mit Chemikalien, bei denen kein Spritzrisiko besteht (Gasdetektion).
Nackengurt Ja
Strap Attachment Type Mit Vier-Punkt-Gurtsystem und Nackengurt.