Learn More
Macherey-Nagel™ Schraubverschluss mit Mittelloch, N8
Artikelnummer. 10418430 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Septum:
Silikon weiß/PTFE blau, geschlitzt
Silikon weiß/PTFE rot
Dicke (metrisch):
1 mm (Härte: 55° Shore A)
1,3 mm (Härte: 45° Shore A)
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Septum Dicke (metrisch) unitSize
10418430 Silikon weiß/PTFE rot 1,3 mm (Härte: 45° Shore A) 100 Stück
10581921 Silikon weiß/PTFE rot 1,3 mm (Härte: 45° Shore A) -
10731814 Silikon weiß/PTFE blau, geschlitzt 1 mm (Härte: 55° Shore A) 100 Stück
3 options
Artikelnummer. 10418430
Marke: Macherey-Nagel™ 70245
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht ein einfaches Eindringen und Wiederverschließen der Nadel bei verringertem Handhabungs- und Kontaminationsrisiko und ohne störende Peaks. Macherey-Nagel™-Schraubverschluss mit Mittelloch, N8 sind vormontierte, gebrauchsfertige Kappen mit mittelweichen Septen für die Verwendung mit Chromatographie-Fläschchen mit N8-Schraubverschluss.
Die vollautomatisierte Verschlusstechnik mit definierten Produktionsparametern vermeidet Variationen des physikalischen und analytischen Zustands der Kappe. Strenge analytische Spezifikationen ermöglichen nur die Verarbeitung von Septummaterialien, die die umfassenden analytischen Tests im Labor besteht. Diese Produkte werden unter strengen hygienischen Bedingungen hergestellt. Zur Gewährleistung einer zuverlässigen Produktqualität wurden Prozesskontrollen und eine abschließende Qualitätskontrolle implementiert. 
  • Vormontierte, gebrauchsfertige Schraubverschlüsse aus robustem schwarzem Propylen
  • Zur Verwendung mit Macherey-Nagel™ N8-Fläschchen mit Schraubverschluss mit einer 8 mm-Öffnung und einem 8-425 Gewindehals
  • Das Septum im mittigen Loch besteht aus mittelweichem Silikongummi und einer PTFE-Membran
  • Pro Polyethylen-Beutel (PE) sind 100 Kappen verpackt
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Polypropylen, Silikon, Silikon
Septum Silikon weiß/PTFE rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatografie
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 1,3 mm (Härte: 45° Shore A)
Verschlussgröße 8-425
Zur Verwendung mit (Geräte) Fläschchen mit N 8 Schraubverschluss