Learn More
Macherey-Nagel™ N9 Polypropylen-Schraubverschlüsse, blau
Artikelnummer. 10411708 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Septum:
Rotes Gummi/FEP farblos
Silikon Weiß / PTFE Blau, geschlitzt
Silikon weiß/PTFE rot
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10411708
Marke: Macherey-Nagel™ 702732
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Verschließen von Fläschchen mithilfe von Schraubdeckeln mit einem sicheren Septum für die Aufnahme von Nadeln. Die blauen Macherey-Nagel™ N9 Schraubverschlüsse aus Polypropylen werden mit verschiedenen Septen geliefert.
  • Schraubverschlüsse N9
  • Große Auswahl an Schraubverschlüssen mit verschiedenen Septummaterialien und Kappenfarben
  • Geklebte Schraubkappen (Septen fest mit der Kappe verbunden, nicht entfernbar) – Vorteil: dicke (stumpfe) HPLC-Nadeln können das Septum nicht in die Durchstechflasche drücken
  • Polymagnetischer Schraubverschluss 702166 für CTC GC PAL
Spezifikation
Farbe Blau
Material Polypropylen, Gummi
Vorgeschlitzt No
Septum Rotes Gummi/FEP farblos
Dicke (metrisch) 1 mm
Verschlussgröße N9