Learn More
Nabertherm NA 500/65/C540 Kammerofen
Artikelnummer. 18080100 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
18080100 500 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18080100 Lieferant Nabertherm Lieferanten-Nr. NA5063M2
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochtemperaturofen, Umluftofen bis 650 °C
Die sehr gute Temperaturhomogenität dieser Kammeröfen mit Luftzirkulation sorgt für ideale Prozessbedingungen zum Glühen, Härten, Lösungsglühen, künstlichen Altern, Sintern von PTFE, Vorwärmen oder Weichglühen und Hartlöten. Die Kammeröfen mit erzwungener Konvektion sind mit einer geeigneten Glühkammer zum Weichglühen von Kupfer oder Anlassen von Titan sowie zum Glühen von Stahl unter nicht entzündlichen Schutz- oder Reaktionsgasen ausgestattet. Die modulare Formgebung des Zwangsumwälzungs-Kammerofens ermöglicht die Anpassung an spezifische Prozessanforderungen mit entsprechendem Zubehör.
  • Tmax 450 °C, 650 °C oder 850 °C
  • Horizontale Luftzirkulation mit optimaler Verteilung durch Edelstahl-Leitbleche
  • Rechts angeschlagene Schwenktür
  • Grundrahmen im Lieferumfang enthalten
  • Temperaturhomogenität bis zu +/- 4 °C gemäß DIN 17052-1
  • Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
  • Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts sind im Lieferumfang enthalten
  • Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und der Ladung
  • Ausschließliche Verwendung von Dämmstoffen ohne Kategorisierung gemäß EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP). Dies bedeutet ausdrücklich, dass Aluminiumsilikatwolle, auch bekannt als feuerfeste Keramikfaser (RCF), die als krebserregend eingestuft ist, nicht verwendet wird.
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • Controller mit Touchscreen-Bedienung B500 (5 Programme mit je 4 Segmenten)
  • NTLog Basic für Nabertherm Regler: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
  • Die kostenlose Software NTEdit ermöglicht die bequeme Eingabe von Programmen über Excel für Windows auf dem PC
  • Freeware NTGraph zur Auswertung und Dokumentation von Zündungen mit Excel für Windows auf dem PC
  • MyNabertherm App zur Online-Überwachung des Brandvorgangs auf Mobilgeräten – kostenloser Download
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 l
Temperatur (metrisch) 650 °C
Typ Kammerofen
Spannung 380/400 V