Learn More
Na+/H+-Austauscher-Isoform-1-Inhibitor, TRC
Artikelnummer. 30179639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179639 100 mg 100 Milligramm
30179499 10 mg 10 Milligramm
30179087 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179639 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN379813100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 861218-38-4
Summenformel C11H8N4OS . CH4O3S
Molekulargewicht (g/mol) 340.4
Synonym N-(Aminoiminomethyl)-4-cyanobenzo[b]thiophene-2-carboxamide Methanesulfonate
IUPAC-Name N-Carbamimidoyl-4-cyano-1-Benzotophen-2-Carboxamid; Methanesulfonsäure
SMILES CS(=O)(=O)O.NC(=N)NC(=O)c1cc2c(cccc2s1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Na+/H+ Exchanger Isoform-1 Inhibitor
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H8N4OS.CH4O3S/c12-5-6-2-1-3-8-7(6)4-9(17-8)10(16)15-11(13)14;1-5(2,3)4/h1-4H,(H4,13,14,15,16);1H3,(H,2,3,4)
Formelmasse 340.03