Learn More
Invitrogen™ NA-Star™ Detection Microplates
Artikelnummer. 12664255
Click to view available options
Menge:
10 Platten
Packungsgröße:
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12664255
Marke: Invitrogen™ 4374349
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Einheitlich weiße 96-Well Mikrotiterplatten mit Abdeckungen, optimiert für die Verwendung mit chemilumineszierenden Assay-Reagenzien. Thermo Scientific NA-Star NA-Star Detektions-Mikrotiterplatten sind ideal für die Verwendung mit anderen chemolumineszierenden Assays, die keine spezifischen Anforderungen stellen
Ideal für die Verwendung mit anderen chemilumineszierenden Assays, die keine spezifische Oberflächenchemie oder Beschichtung erfordern. Sie bieten eine hohe Bindungsfläche, die mit spezifischen Erfassungsreagenzien beschichtet und bei Bedarf mit Immunassay/Auffangassay-Anwendungen verwendet werden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Format Standard
Inhalt und Lagerung Enthält 10 Platten mit Abdeckungen
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produktlinie NA-Star, NovaBright
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminometer (Mikrotiterplatte)
Plattenblockierung Keine
Menge 10 Platten
Versandbedingung Raumtemperatur