Learn More
Nabertherm™ Muffelöfen mit Klappe, 1100 °C
Artikelnummer. 15433402 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
9 L
15 l
Temperaturregelung:
B410
C450
Gehäuse C450
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15433402
Marke: Nabertherm™ L152K1TN1
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nabertherm Öfen sind die perfekten Allrounder für Forschungs- und Laboranwendungen. Aus fachmännisch gefertigten, hochwertigen Materialien hergestellt und einfach zu bedienen. Die Isolierung aus nicht klassifizierten Fasermaterialien ermöglicht einen energiesparenden Betrieb und schnelle Heizzeiten aufgrund geringer Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit.
  • Optimale Temperaturgleichförmigkeit von +/– 5K bei geschlossener Frischlufteinlass im leeren Arbeitsbereich
  • Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die gemäß TRGS 905 Klasse 1 oder 2 als nicht krebserzeugend eingestuft sind
  • Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die geschützt sind und leicht ausgetauscht werden können
  • In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • Sehr kurze Lieferzeiten für Standardöfen und Ersatzteile
Zusatzausstattung
  • Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
  • Übertemperatur-Grenzwertregler mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermischen Schutz
  • Schutzgasanschluss zum Spülen mit nicht brennbaren Gasen
  • Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
  • Anschluss für Thermoelement in der Rückwand oder Ofentür
  • Prozesssteuerung und Dokumentation über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Spezifikation
Reglertyp C450
Kapazität (metrisch) 15 l
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Typ Ofen
Modell Klapptür
Temperaturregelung C450
Abmessungen (T x B x H) innen 340 x 230 x 170 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 555 x 415 x 515 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 132.2 lbs.
Gewicht (metrisch) 40 kg
Elektrische Anforderungen 1 Phase
Spannung 220/240 V
Wirkleistung 3,5 kW
Frequenz 50/60 Hz