missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabumetone-d3 (methoxy-d3), CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nabumetone-d3 |
| CAS | 1216770-08-9 |
| Summenformel | C15 2H3 H13 O2 |
| Menge | 0.005 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10 H,3-4H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1 |
| IUPAC-Name | 4-[6-(trideuteriomethoxy)naphthalen-2-yl]butan-2-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 231.3 |
| Formelmasse | 231.1339 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur