Learn More
Nabumeton, LoGiCal
Artikelnummer. 30461439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461439 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461439 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0153.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nabumetone
CAS 42924-53-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nabumetone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H16 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Nabumetone, 4-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone, 1-(2'-Methoxynaphth-6'-yl)butan-3-one, 4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone, Arthaxan, BRL 14777, Balmox, Consolan, Nabumeton, Nabumetone, Nabuser, Relafen, Relifen, Relifex, BRL-14777
InChI-Formel InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1
IUPAC-Name 4-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)butan-2-on
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
Menge 10 mg
Formelmasse 228,115 g/mol