Learn More
Nabumeton, TRC
Artikelnummer. 30481562
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481562 10 g 10 Gramm
30466021 100 g -
30473677 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481562 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN20050010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42924-53-8
Summenformel C15 H16 O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
Synonym Nabumetone, 4-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone, 1-(2'-Methoxynaphth-6'-yl)butan-3-one, 4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone, Arthaxan, BRL 14777, Balmox, Consolan, Nabumeton, Nabumetone, Nabuser, Relafen, Relifen, Relifex
IUPAC-Name 4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)Butan-2-1
SMILES COc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nabumetone
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 228.115