Learn More
NAC1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200065143 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18621852 100 μg 100 Mikroliter
18633842 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18621852
Marke: Novus Biologicals NBP298709100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
NAC1 Polyclonal antibody specifically detects NAC1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NAC1
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias BEND8, BTB (POZ) domain containing 14B, BTB/POZ domain-containing protein 14B, BTBD14B, NAC1BEN domain containing 8, NAC-1FLJ37383, nucleus accumbens associated 1, BEN and BTB (POZ) domain containing, nucleus accumbens-associated protein 1, transcriptional repressor NAC1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human NAC1.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Chromatin Research, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 112939
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG