Learn More
Porcelaines Avignon™ Nacelle Porzellankorb, rechteckig
Beschreibung
- Maximaltemperatur: 1200°C
- Rechteckige Form
- Porzellan
- Korbstil
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Porzellan |
| Max. Temperatur (metrisch) | 1200 °C |
| Kapazität (metrisch) | 16mL |
| Höhe (metrisch) | 12mm |
| Product Type | Rechteckige Porzellankörbe |