Learn More
Porcelaines Avignon™ Nacelle Porzellankorb, rechteckig
Artikelnummer. 11728493
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
16mL
25mL
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11728493 25mL 6 Stück
11718493 16mL 6 Stück
2 options
Artikelnummer. 11728493
Marke: Porcelaines Avignon™ 11804
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der rechteckige Porcelaines Avignon™ Nacelle Porzellankorb stellt eine gute Ergänzung zu Ihren Porzellanwaren im Labor zum wirksamen Erhitzen und Kühlen von Gemischen dar.
  • Maximaltemperatur: 1200°C
  • Rechteckige Form
  • Porzellan
  • Korbstil
Spezifikation
Material Porzellan
Max. Temperatur (metrisch) 1200 °C
Kapazität (metrisch) 25mL
Höhe (metrisch) 12mm
Product Type Rechteckige Porzellankörbe