Learn More
Porcelaines Avignon™ Nacelle Porzellankorb, rechteckig
Artikelnummer. p-8000845
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
16mL
25mL
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11718493
Marke: Porcelaines Avignon™ 11803
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der rechteckige Porcelaines Avignon™ Nacelle Porzellankorb stellt eine gute Ergänzung zu Ihren Porzellanwaren im Labor zum wirksamen Erhitzen und Kühlen von Gemischen dar.
  • Maximaltemperatur: 1200°C
  • Rechteckige Form
  • Porzellan
  • Korbstil
Spezifikation
Material Porzellan
Max. Temperatur (metrisch) 1200 °C
Kapazität (metrisch) 16mL
Höhe (metrisch) 12mm
Product Type Rechteckige Porzellankörbe