Learn More
Melford NADPH
Artikelnummer. 30018570
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 30018570
Marke: Melford N201400.5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • Substance Name: β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate, Reduced Form, Tetra Sodium Salt Trihydrate
  • CAS Number: 2646-71-1
  • Molecular Formula: C21H26N7O17 P3Na4 3H2O
Spezifikation
Menge 500 mg
Summenformel C21H26N7O17P3Na4-3H2O
CAS 2646-71-1