Learn More
Melford NADPH
Artikelnummer. 30018571
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018571 1 g 1 Gramm
30018570 500 mg 500 Milligramm
30018569 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018571 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N201401.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • Stoffname:β -Nicotinamidadenindinukleotidphosphat, reduzierte Form, Tetranatriumsalz-Trihydrat
  • CAS-Nummer: 2646-71-1
  • Summenformel: C 21 H 26 N 7 O 17 P 3 Na 4 3H 2 O
Spezifikation
Menge 1 g
Summenformel C21H26N7O17P3Na4-3H2O
CAS 2646-71-1