Learn More
Nafion™ R-1100 Harz, in Form von Sulfonylfluorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11475430
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
2 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11475430 2 g 2 Gramm
11485430 10 g -
11495430 50 g 50 Gramm
11405440 250 g 250 Gramm
4 options
Artikelnummer. 11475430
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044626.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermoplast kann extrudiert oder laminiert werden
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26654-97-7
Summenformel C9F18O4S
Molekulargewicht (g/mol) 546.126
MDL-Nummer MFCD05665455
InChI-Schlüssel DHYYUWYUPUOPFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,2,2-tetrafluoroethene; 1,1,2,2-tetrafluoro-2-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-1,2,2-trifluoroethenoxy propan-2-yl oxyethanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2-tetrafluoro-2-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-trifluoroethenyl oxy propan-2-yl oxy ethanesulfonyl fluoride-tetrafluoroethene 1:1, tetrafluoroethylene-perfluoro sulfinoethoxypropoxytrifluoroethylene copolymer, ethanesulfonyl fluoride, 2-1-difluoro 1,2,2-trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with 1,1,2,2-tetrafluoroethene, ethanesulfonyl fluoride, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene, nafion r r-1100 resin, sulfonyl fluoride form 1g, nafion r-1100 membrane, 0.05mm thick, sulfonyl fluoride form, 1,1,2,2-tetrakis fluoranyl ethene; 1,1,2,2-tetrakis fluoranyl-2-1,1,1,2,3,3-hexakis fluoranyl-3-1,2,2-tris fluoranyl ethenoxy propan-2-yl oxy-ethanesulfonyl fluoride
PubChem CID 117323
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetrafluorethen;1,1,2,2-tetrafluor-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluor-3-(1,2,2-trifluorethenoxy)propan-2-yl]oxyethansulfonylfluorid
SMILES C(=C(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)F)(F)F)F.C(=C(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nafion™ R-1100 resin
Namenshinweis Sulfonyl fluoride form
Schmelzpunkt >200°C
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Physikalische Form Pellet, pelletieren