Learn More
Nafion™ D-521 Dispersion, 5 w/w% in Wasser und 1-Propanol, ≥0.92 Meq/g Austauschkapazität, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379777
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11379777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042117.K4
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Herstellung von dünnen Schichten und Beschichtungen; Protonenaustauschmembranen
Preparation of thin films and coatings; proton exchange membranes.Nafion™ D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol is used in the fabrication of thin films and coating formulations for fuel cell membranes, catalyst coatings, sensors, and a variety of electrochemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31175-20-9
Summenformel C9HF17O5S
Molekulargewicht (g/mol) 544.135
MDL-Nummer MFCD00132790
InChI-Schlüssel FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym nafion, nafion nr 50 beads 10-35 mesh, perfluoro 2-2-sulfonylethoxy propyl vinyl ether-tetrafluoroethylene copolymer, tetrafluoroethylene-perfluoro 2-2-sulfonylethoxy propyl vinyl ether copolymer, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonyl fluoride-tetrafl, ethanesulfonic acid, 1,1,2,2-tetrafluoro-2-1,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl-2-1,2,2-trifluorovinyl oxy ethoxy-, pol, ethanesulfonic acid, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer, nafion n-324 membrane, 0.15mm 0.006in thick, teflon fabric reinforced, nafion nre-212 membrane, 0.05mm thick, ≥0.92 meq/g exchange capacity, nafion d-520 dispersion w/w in water and 1-propanol, ≥1.00 meq/g exchange capacity
PubChem CID 61889
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetrafluorethen;1,1,2,2-tetrafluor-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluor-3-(1,2,2-trifluorethenoxy)propan-2-yl]oxyethansulfonsäure
SMILES C(=C(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(F)(F)S(=O)(=O)O)(F)F)F)(F)F)F.C(=C(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nafion™ D-521 dispersion
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis ≥0.92meq/g exchange capacity
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN1987
Dichte 0.93 g/mL
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Menge 2.5 L
Flammpunkt 24°C (75°F)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5% w/w in water and 1-propanol