Learn More
Nafion™ NR50, supersaurer Ionenaustauschharz-Katalysator, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395087
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11395087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040802.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Super-Säure-Katalysator
Super acid catalyst Nafion™ NR50 is a perfluorinated ion-exchange membrane which has a wide variety of commercial uses. It is an acidic hydrogen ion form and superacid catalysts useful in a wide variety of synthetic applications. It finds application as a catalyst in alkylation and acylation reactions. It is also used in the production of sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31175-20-9
Summenformel C9HF17O5S
Molekulargewicht (g/mol) 544.135
MDL-Nummer MFCD00132790
InChI-Schlüssel FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym nafion, nafion nr 50 beads 10-35 mesh, perfluoro 2-2-sulfonylethoxy propyl vinyl ether-tetrafluoroethylene copolymer, tetrafluoroethylene-perfluoro 2-2-sulfonylethoxy propyl vinyl ether copolymer, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonyl fluoride-tetrafl, ethanesulfonic acid, 1,1,2,2-tetrafluoro-2-1,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl-2-1,2,2-trifluorovinyl oxy ethoxy-, pol, ethanesulfonic acid, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer, nafion n-324 membrane, 0.15mm 0.006in thick, teflon fabric reinforced, nafion nre-212 membrane, 0.05mm thick, ≥0.92 meq/g exchange capacity, nafion d-520 dispersion w/w in water and 1-propanol, ≥1.00 meq/g exchange capacity
PubChem CID 61889
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetrafluorethen;1,1,2,2-tetrafluor-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluor-3-(1,2,2-trifluorethenoxy)propan-2-yl]oxyethansulfonsäure
SMILES C(=C(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(F)(F)S(=O)(=O)O)(F)F)F)(F)F)F.C(=C(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nafion™ NR50
Physikalische Form Pellet, pelletieren
Namenshinweis Super acidic ion exchange resin catalyst
Schmelzpunkt 200°C
Dichte 2.1 g/mL
Farbe Braun bis weiß
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.