Learn More
Nafion™ R-1100-Membran, 0.05 mm dick, Sulfonylfluorid-Form, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467175
Click to view available options
Menge:
25 x 25 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15467175
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046324.RY
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 26654-97-7 | C9F18O4S | 546.126 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nafion™ R-1100 membrane
Namenshinweis 0.05mm thick, sulfonyl fluoride form
CAS 26654-97-7
Summenformel C9F18O4S
MDL-Nummer MFCD05665455
Menge 25 x 25 cm
Synonym 1,1,2,2-tetrafluoroethene; 1,1,2,2-tetrafluoro-2-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-1,2,2-trifluoroethenoxy propan-2-yl oxyethanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2-tetrafluoro-2-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-trifluoroethenyl oxy propan-2-yl oxy ethanesulfonyl fluoride-tetrafluoroethene 1:1, tetrafluoroethylene-perfluoro sulfinoethoxypropoxytrifluoroethylene copolymer, ethanesulfonyl fluoride, 2-1-difluoro 1,2,2-trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with 1,1,2,2-tetrafluoroethene, ethanesulfonyl fluoride, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene, nafion r r-1100 resin, sulfonyl fluoride form 1g, nafion r-1100 membrane, 0.05mm thick, sulfonyl fluoride form, 1,1,2,2-tetrakis fluoranyl ethene; 1,1,2,2-tetrakis fluoranyl-2-1,1,1,2,3,3-hexakis fluoranyl-3-1,2,2-tris fluoranyl ethenoxy propan-2-yl oxy-ethanesulfonyl fluoride
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel DHYYUWYUPUOPFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=C(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)F)(F)F)F.C(=C(F)F)(F)F
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetrafluorethen;1,1,2,2-tetrafluor-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluor-3-(1,2,2-trifluorethenoxy)propan-2-yl]oxyethansulfonylfluorid
Molekulargewicht (g/mol) 546.126
PubChem CID 117323