missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Naftifinhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30134031
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134031 500 mg 500 Milligramm
30138300 2.5 g 2.50 Gramm
30012029 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134031 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN213100500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 65473-14-5
Summenformel C21 H21 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 323.86
Synonym N-Methyl-N-[(2E)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-1-Naphthalenemethanamine Hydrochloride (1:1), 1-Naphthalenemethanamine, N-methyl-N-(3-phenyl-2-propenyl)-, hydrochloride, (E)-, 1-Naphthalenemethanamine, N-methyl-N-[(2E)-3-phenyl-2-propenyl]-, hydrochloride (9CI), AW 105-843, Exoderil, Naftifine hydrochloride, Naftin, SN 105-843
IUPAC-Name (E)-N-methyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)-3-phenylprop-2-en-1-amin;hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C\C=C\c1ccccc1)Cc2cccc3ccccc23

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Naftifine Hydrochloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H21N.ClH/c1-22(16-8-11-18-9-3-2-4-10-18)17-20-14-7-13-19-12-5-6-15-21(19)20;/h2-15H,16-17H2,1H3;1H/b11-8+;
Formelmasse 323.1441
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.