Learn More
Naftifinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Naftifine Hydrochloride |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H21N.ClH/c1-22(16-8-11-18-9-3-2-4-10-18)17-20-14-7-13-19-12-5-6-15-21(19)20;/h2-15H,16-17H2,1H3;1H/b11-8+; |
| Formelmasse | 323.1441 |