Learn More
Rogo Sampaic™ Nageotte Zählzellen
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für Wirbelsäulen- und Harnwegsanalysen
- Sorgt für die genaue manuelle Messungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Nageotte-Zelle |
| Grid Type | Doppel |
| Menge | 1Each. |
| Probentyp | Spinal, Harnwege |
| Tiefe (metrisch) | 0.5 mm |