Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 Kunststoffschläuche aus durchsichtigem PVC
Beschreibung
Führen Sie mit den durchsichtigen Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 PVC-Kunststoffschläuchen, die Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Chemikalien widerstehen, eine Reihe nicht-medizinischer Anwendungen durch. Die Schläuche werden aus hochreinen Kunststoffen und Spezial-Weichmachern gefertigt und sind in den Längen 50, 100, 250 und 500' erhältlich. Sie entsprechen dem Zusatzartikel des US-Arzneimittelzulassungsgesetzes (FFDCA) bezüglich Lebensmittelzusatzstoffen; außerdem den Anforderungen an Kunststoffmaterialien des US-Landwirtschaftsministeriums und USP, Klasse VI.
- Aus durchsichtigem PVC
- Transparent, nicht toxisch, nicht kontaminierend
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Material is Food-Grade and complies with USP VI and USDA regulations. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 5/16 in. |
| Material | PVC |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 7/16 in. |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. . |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Verpackungsmenge | 1 Schlauchstück 10 ft lang |
| Maximaler Druck | 30 psig at 73°F (23°C), 15psig at 125°F (52°C) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Nalgene 180 und 980 PVC-Schläuche enthalten DEHP (Bis[2-ethylhexyl]phthalat), einen industrieüblichen Plastifizierer. Es ist der kalifornischen Umweltagentur (California Environmental Agency) bekannt, dass es sich hierbei um eine krebserregende und reproduktionstoxische Substanz handelt.