Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 280 Schläuche aus Polyurethan, 1/4 Innendurchmesser
Beschreibung
Diese für hochreine Anwendungen vorgesehenen estertauglichen Thermo Scientific™ Nalgene™ 280 Schläuche aus Polyurethan zeichnen sich durch hervorragende Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen Ermüdungsbrüche sowie gegen tiefe Temperaturen aus.
Eigenschaften:
- Enthalten keine Weichmacher und nur geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen für hochreine Anwendungen
- Hervorragende chemische Beständigkeit gegen Brennstoffe, Öle und manche Lösungsmittel (nicht empfohlen für wässrige Lösungen)
- Beständig gegen atmosphärisches Ozon, aliphatische Kohlenwasserstoffe und Kraftstoffe für längere Lebensdauer und größere Vielseitigkeit
- Dieser transparente, nicht autoklavierbare Schlauch ist alle 12 in. zum Schneiden markiert und kann gassterilisiert werden
- Ideal für Peristaltikpumpen-Anwendungen
Bestellinformationen: 50 ft. pro Packung (15,2 m)
.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.63 cm |
| Material | Polyurethan |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/8 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.95 cm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15.24 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.16 cm |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.