Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 2-Liter-PPCO-Bioflasche mit Dichtungsverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10430324
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
24 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10430324
Marke: Thermo Scientific™ 31202006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ 2 Liter-Bioflasche ist die ideale Lösung für die Trennung hochvolumiger Zellernten, da sie in einem einzigen Durchlauf die Verarbeitung von Zellernten bis zu 12 Litern ermöglicht.
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ 2 Liter-PPCO-Bioflasche mit Dichtungsverschluss ist die ideale Lösung für die Trennung hochvolumiger Zellernten, da sie in einem einzigen Durchlauf die Verarbeitung von Zellernten bis zu 12 Litern ermöglicht. Sie wurde für die Verwendung in Thermo Scientific™ RC12BP Plus Zentrifugen und H-12000 Ausschwingrotoren entwickelt und liefert dank ihrer exakten Passform optimale Ergebnisse.
Hauptmerkmale:
  • Ideal zur Isolierung von Bakterien, Hefe und Gewebe
  • Verarbeitung von bis zu 12 Litern in einem einzigen Durchlauf bei Geschwindigkeiten bis zu 7.333 x g
  • Design mit Graduierung und weiter Öffnung erleichtert das Abgießen, Resuspendieren und die Pelletentnahme.
  • Konische Form und glatte Innenflächen gewährleisten kompakte Pelletbildung
  • Zweiteiliger Deckeleinsatz und Dichtungsverschluss ermöglichen aseptische Handhabung
  • Für Zentrifugationstemperaturen von 4° C bis 22° C und Lagerung bis 0° C
  • Verwendung eines Stützadapters (Bestell-Nr. 75007686) erforderlich
Im Lieferumfang enthalten:
Weißer Polypropylenstopfen mit Silikondichtung und Polypropylen-Schraubverschluss für †Auslaufsicherheit
†Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.
Hinweis:
Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck. Die Thermo Scientific™ Nalgene 2 l-PPCO-Bioflasche ermöglicht die Trennung hochvolumiger Zellernten in einem einzigen Durchlauf. Sie wurde für die Verwendung in Thermo Scientific RC12BP Plus Zentrifugen und H-12000 Ausschwingrotoren entwickelt und liefert dank ihrer exakten Passform optimale Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 l
Kapazität (angloamerikanisch) 67,62 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung 2 Liter PPCO Bio-Flasche mit PP-Dichtungsverschluss, nicht steril
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Länge (metrisch) 175,3 mm
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 6
Farbe des Schraubverschlusses Weiß
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 111,3 mm
Zertifizierung/Konformität Erfüllt US-Standard USP VI, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch
Closure Included Ja
Graduated Ja
Max. Kraft 7333 x G
Öffnung Weit
Form Konisch
Höhe (metrisch) 209,3 mm
Produkttyp Bioflasche
Breite (angloamerikanisch) 4,38 in.
Länge (angloamerikanisch) 6,9 in.
Höhe (angloamerikanisch) 8,24 in.
Verschlussmaterial Polypropylen, Silikon
Verschlusstyp Dichtungsverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.