Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinbehandelte Silikonschläuche
Artikelnummer. 10060571
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 Zoll
3/8 in.
5/16 in.
5/8 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 Zoll
1/4 in.
1/8 Zoll
11/16 Zoll
1 in.
3/4 Zoll
3/8 in.
5/16 Zoll
5/8 in.
7/16 in.
7/8 Zoll
9/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
15.20 Meter
Artikelnummer. 10060571
Marke: Thermo Scientific™ 80600200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine minimale Absorption von Proteinen und Lebensmittelprodukten. Dank ihrer Oberfläche mit geringer Bindung eignen sich diese flexiblen, langlebigen Schläuche optimal für verschiedenste Pump- und Transferanwendungen.
Minimieren Sie die Absorption bei Proteinen und Lebensmitteln. Die flexiblen und langlebigen Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinbehandelten Silikonschläuche zeichnen sich durch eine geringbindende Oberfläche aus. Dadurch eigenen sich diese Schläuche für eine Vielzahl von Pump- und Transferanwendungen in Pharmazie, Laboren, Bioverfahrenstechnik sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Die äußerst reinen und transparenten Schläuche enthalten keine Phthalat-Weichmacher oder Peroxide, die in durchgeleitete Flüssigkeiten austreten können.
  • Geschmacksneutral, geruchlos, nicht-zytotoxisch, pyrogenfrei, und nicht-hämolytisch
  • Autoklavierbar; kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
  • Härtegrad: Shore A, 50
Bestellinformationen:
Rollen zu 50 ′ (15,2 m) pro Karton.
Hinweis:
Nicht für invasive Anwendungen bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Erfüllt die Anforderungen an Kunststoffe gemäß FDA, USDA, U.S. Pharmacopeia Klasse VI, 24. Ausgabe und die 3A-Hygienestandards.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/2 in.
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Silikon (platingehärtet)
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/4 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 19 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15.24 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/8 Zoll
Dicke (metrisch) 0.32 cm
Verpackungsmenge 50
Farbe Durchscheinend
Härte 50 (Shore A)
Flexibility Biegeradius 4xAD
Maximaler Druck 7 psig bei 320 °F (160 °C)
Max. Operating Temperature (English) 450 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 232 °C
Produkttyp Flexible Schläuche