Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinbehandelte Silikonschläuche
Beschreibung
Minimieren Sie die Absorption bei Proteinen und Lebensmitteln. Die flexiblen und langlebigen Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinbehandelten Silikonschläuche zeichnen sich durch eine geringbindende Oberfläche aus. Dadurch eigenen sich diese Schläuche für eine Vielzahl von Pump- und Transferanwendungen in Pharmazie, Laboren, Bioverfahrenstechnik sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
- Geschmacksneutral, geruchlos, nicht-zytotoxisch, pyrogenfrei, und nicht-hämolytisch
- Autoklavierbar; kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
- Härtegrad: Shore A, 50
Bestellinformationen:
Rollen zu 50 ′ (15,2 m) pro Karton.
Hinweis:
Nicht für invasive Anwendungen bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die Anforderungen an Kunststoffe gemäß FDA, USDA, U.S. Pharmacopeia Klasse VI, 24. Ausgabe und die 3A-Hygienestandards. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,6 mm |
| Material | Silikon (platingehärtet) |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/8 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3,2 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15.24 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.03125 Zoll |
| Mehr anzeigen |