Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 Braided Platinum-Cured Silicone Tubing
Artikelnummer. p-4526148
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 Zoll
13/16 Zoll
5/8 in.
Packungsgröße:
7.60 Meter
Artikelnummer. Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
10350741 1/2 Zoll 7.60 Meter
13466788 5/8 in. -
10274351 13/16 Zoll 7.60 Meter
3 options
23 °C
Artikelnummer. 10350741
Marke: Thermo Scientific™ 80613070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
23 °C
Use this durable silicone tubing for a variety of pump and transfer applications, including pharmaceutical, laboratory, and bioprocess manufacturing.
Diese platinvernetzten Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 Silikonschläuche mit Gewebeeinlage eignen sich für eine Vielzahl von Pump- und Transferanwendungen in Pharmazie, Laboren, Bioverfahrenstechnik sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. In diese robusten, hochreinen Schläuche ist ein Polyestergewebe eingearbeitet, das zusätzliche Sicherheit und Beständigkeit gegen Druck und Schlingenbildung bietet.
Mit geringbindender Oberfläche, um die Absorption bei Proteinen und Lebensmitteln zu minimieren.
  • Enthält keine Phthalat-Weichmacher oder Peroxide, die in durchgeleitete Flüssigkeiten austreten können
  • Geschmacksneutral, geruchlos, nicht-zytotoxisch, pyrogenfrei und nicht-hämolytisch
  • Autoklavierbar; kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
  • Härtegrad: Shore A, 65
Bestellinformationen:
Doppelt verpackte Rollen zu 25′ (7,6 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Meets U.S. Pharmacopeia Class VI, 24th Edition requirements for plastic materials
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.35 mm
Material Silikon (platingehärtet)
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/2 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 14.29 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6 m
Dicke (angloamerikanisch) 3/64 Zoll
Dicke (metrisch) 3.97 mm
Verpackungsmenge 1 tube, 25-ft. long
Farbe Durchscheinend
Härte 65 (Shore A)
Flexibility Biegeradius 4xAD
Maximaler Druck 78 psig bei 320 °F (160 °C)
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp Flexible, geflochtene Schläuche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.