Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 980 durchsichtige PVC-Schläuche mit Gewebeeinlage
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ 980 durchsichtige PVC-Schläuche mit Gewebeeinlage können leicht in Form gebogen werden und erlauben, Schlauchklemmen für einen sicheren Halt fester anzuziehen. Diese Schläuche sind für Hochdruckanwendungen konzipiert und sind flexibler als die meisten vergleichbaren verstärkten PVC-Schläuche. Die Schläuche sind lebensmittelgeeignet und sind mit dem Innendurchmesser und Betriebsdruck zur einfachen Identifizierung und Nachbestellung gekennzeichnet.
Eigenschaften:
- Die Schläuche nehmen keinen Geschmack an und eignen sich somit für die Verwendung mit Lebensmitteln
- Härtegrad 65 Shore A
- Flexibler als die meisten vergleichbaren verstärkten Schläuche
- Hervorragend für die Verwendung mit schwachen Säuren, schwachen Basen und Salzlösungen
- Nicht für Vakuumanwendungen empfohlen.
- Mit strengen Toleranzwerten bezüglich des Innendurchmessers gefertigt.
Bestellinformationen:
15,2 m (50 ′) pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Meets FDA regulations for food use. |
| Beschreibung | Geflochten |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/4 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 19,05 mm |
| Material | PVC |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 25,4 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. . |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15,24 m |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.