Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 980 durchsichtige PVC-Schläuche mit Gewebeeinlage
Artikelnummer. 10162541
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4.763 mm
6,35 mm
7,94 mm
9.525 mm
15,88 mm
19,05 mm
25,4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
9,525 mm
11,11 mm
12,7 mm
14.29 mm
19,05 mm
22,23 mm
25,4 mm
46,57 mm
Maximaler Druck:
140 psig bei 73 °F (23 °C), 70 psig bei 125 °F (52 °C), 70 psig at 125°F
230 psig bei 73 °F (23 °C)
230 psig bei 73 °F (23 °C), 115 psig bei 125 °F (52 °C)
250 psig bei 73 °F (23 °C), 125 psig bei 125 °F (52 °C)
276 psig bei 73 °F (23 °C)
276 psig bei 73 °F (23 °C), 138 psig bei 125 °F (52 °C)
88 psig bei 125 °F (52 °C), 176 psig bei 73 °F (23 °C)
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. 10162541
Marke: Thermo Scientific™ 80050130
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese PVC-Schläuche mit Gewebeeinlage können leicht in Form gebogen werden und erlauben, Schlauchklemmen für einen sicheren Halt fester anzuziehen. Diese Schläuche sind für Hochdruckanwendungen konzipiert und sind flexibler als die meisten vergleichbaren verstärkten PVC-Schläuche.
Thermo Scientific™ Nalgene™ 980 durchsichtige PVC-Schläuche mit Gewebeeinlage können leicht in Form gebogen werden und erlauben, Schlauchklemmen für einen sicheren Halt fester anzuziehen. Diese Schläuche sind für Hochdruckanwendungen konzipiert und sind flexibler als die meisten vergleichbaren verstärkten PVC-Schläuche. Die Schläuche sind lebensmittelgeeignet und sind mit dem Innendurchmesser und Betriebsdruck zur einfachen Identifizierung und Nachbestellung gekennzeichnet.
Eigenschaften:
  • Die Schläuche nehmen keinen Geschmack an und eignen sich somit für die Verwendung mit Lebensmitteln
  • Härtegrad 65 Shore A
  • Flexibler als die meisten vergleichbaren verstärkten Schläuche
  • Hervorragend für die Verwendung mit schwachen Säuren, schwachen Basen und Salzlösungen
  • Nicht für Vakuumanwendungen empfohlen.
  • Mit strengen Toleranzwerten bezüglich des Innendurchmessers gefertigt.
Bestellinformationen:
15,2 m (50 ′) pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Erfüllt FDA-Normen bezüglich Gebrauch in Lebensmitteln.
Beschreibung Geflochten
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Innendurchmesser (metrisch) 9.525 mm
Material PVC
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 9/16 in.
Außendurchmesser (metrisch) 14.29 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15.24 m
Dicke (angloamerikanisch) 3/32 Zoll
Dicke (metrisch) 2.38 mm
Verpackungsmenge 1 Schlauchstück 50 ft lang
Farbe Durchsichtig
Härte Durometer 65(A)
Flexibility Biegeradius 6x Außendurchmesser
Maximaler Druck 250 psig bei 73 °F (23 °C), 125 psig bei 125 °F (52 °C)
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Produkttyp Flexible, geflochtene Schläuche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.