Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 980 durchsichtige PVC-Schläuche mit Gewebeeinlage
Artikelnummer. 13183523
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4.763 mm
6,35 mm
7,94 mm
9.525 mm
15,88 mm
19,05 mm
25,4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
9,525 mm
11,11 mm
12,7 mm
14.29 mm
19,05 mm
22,23 mm
25,4 mm
46,57 mm
Maximaler Druck:
140 psig bei 73 °F (23 °C), 70 psig bei 125 °F (52 °C), 70 psig at 125°F
230 psig bei 73 °F (23 °C)
230 psig bei 73 °F (23 °C), 115 psig bei 125 °F (52 °C)
250 psig bei 73 °F (23 °C), 125 psig bei 125 °F (52 °C)
276 psig bei 73 °F (23 °C)
276 psig bei 73 °F (23 °C), 138 psig bei 125 °F (52 °C)
88 psig bei 125 °F (52 °C), 176 psig bei 73 °F (23 °C)
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck unitSize
13183523 4.763 mm 9,525 mm 276 psig bei 73 °F (23 °C) 15 Meter
10556702 6,35 mm 11,11 mm 276 psig bei 73 °F (23 °C), 138 psig bei 125 °F (52 °C) 15 Meter
10448612 7,94 mm 12,7 mm 276 psig bei 73 °F (23 °C), 138 psig bei 125 °F (52 °C) 15 Meter
10162541 9.525 mm 14.29 mm 250 psig bei 73 °F (23 °C), 125 psig bei 125 °F (52 °C) 15 Meter
10172541 - 19,05 mm 230 psig bei 73 °F (23 °C) 15 Meter
10458612 15,88 mm 22,23 mm 230 psig bei 73 °F (23 °C), 115 psig bei 125 °F (52 °C) 15 Meter
10070691 19,05 mm 25,4 mm 88 psig bei 125 °F (52 °C), 176 psig bei 73 °F (23 °C) 15 Meter
10080691 25,4 mm 46,57 mm 140 psig bei 73 °F (23 °C), 70 psig bei 125 °F (52 °C), 70 psig at 125°F 15 Meter
8 options
Artikelnummer. 13183523
Marke: Thermo Scientific™ 80050040
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese PVC-Schläuche mit Gewebeeinlage können leicht in Form gebogen werden und erlauben, Schlauchklemmen für einen sicheren Halt fester anzuziehen. Diese Schläuche sind für Hochdruckanwendungen konzipiert und sind flexibler als die meisten vergleichbaren verstärkten PVC-Schläuche.
Thermo Scientific™ Nalgene™ 980 durchsichtige PVC-Schläuche mit Gewebeeinlage können leicht in Form gebogen werden und erlauben, Schlauchklemmen für einen sicheren Halt fester anzuziehen. Diese Schläuche sind für Hochdruckanwendungen konzipiert und sind flexibler als die meisten vergleichbaren verstärkten PVC-Schläuche. Die Schläuche sind lebensmittelgeeignet und sind mit dem Innendurchmesser und Betriebsdruck zur einfachen Identifizierung und Nachbestellung gekennzeichnet.
Eigenschaften:
  • Die Schläuche nehmen keinen Geschmack an und eignen sich somit für die Verwendung mit Lebensmitteln
  • Härtegrad 65 Shore A
  • Flexibler als die meisten vergleichbaren verstärkten Schläuche
  • Hervorragend für die Verwendung mit schwachen Säuren, schwachen Basen und Salzlösungen
  • Nicht für Vakuumanwendungen empfohlen.
  • Mit strengen Toleranzwerten bezüglich des Innendurchmessers gefertigt.
Bestellinformationen:
15,2 m (50 ′) pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Meets FDA regulations for food use.
Beschreibung Geflochten
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4.763 mm
Material PVC
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Außendurchmesser (metrisch) 9,525 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft. .
Gesamtlänge (metrisch) 15,24 m
Dicke (angloamerikanisch) 3/32 in.
Dicke (metrisch) 2.38 mm
Verpackungsmenge 1 Schlauchstück 50 ft lang
Farbe Durchsichtig
Härte Durometer 65(A)
Flexibility Biegeradius 6x Außendurchmesser
Maximaler Druck 276 psig bei 73 °F (23 °C)
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Produkttyp Flexible, geflochtene Schläuche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.